Stampa…
3-Imidazol-1-ylpropionic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(1-Imidazolyl)propanoic Acid, 3-(1H-Imidazol-1-yl)propanoic acid
OR14498-1G OR14498-250MG
APOSOR14498-1GEA 219 EUR
APOSOR14498-1G APOSOR14498-250MG
3-Imidazol-1-ylpropionic acid 96%
3-Imidazol-1-ylpropionic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Punto di fusione: 147…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02731119
CAS Number: 18999-45-6