Stampa…
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-4-(4-Formylphenyl)piperazine, 4-Piperazin-1-ylbenzaldehyde, N4-BOC protected
OR14490-1G OR14490-25G OR14490-5G
APOSOR14490-1GEA 53.9 EUR
APOSOR14490-1G APOSOR14490-25G APOSOR14490-5G
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Formula: C₁₆H₂₂N₂O₃
Peso molecolare: 290,3600 g/mol
Punto di fusione: 117…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864663
CAS Number: 197638-83-8