Stampa…
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14489-1G OR14489-5G
APOSOR14489-1GEA 192 EUR
APOSOR14489-1G APOSOR14489-5G
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO
Punto di fusione: 136…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659066
CAS Number: 108166-02-5