2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₉NO₂ Punto di fusione: 250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00748504 CAS Number: 635-80-3 |