Stampa…
Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Furan-2-sulphonylchloride
OR14486-1G OR14486-250MG
APOSOR14486-1GEA 495 EUR
APOSOR14486-1G APOSOR14486-250MG
Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Furan-2-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₃ClO₃S
Peso molecolare: 166,58 g/mol
Punto di ebollizione: 79…81 °C/10mmHg
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06658968
CAS Number: 52665-48-2
UN: 3265
ADR: 8,III