Stampa…
2-Amino-3-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
OR14485-25G OR14485-5G
APOSOR14485-25GEA 26.3 EUR
APOSOR14485-25G APOSOR14485-5G
2-Amino-3-nitrophenol
2-Amino-3-nitrophenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
Peso molecolare: 154,13 g/mol
Punto di fusione: 212…213 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010875
CAS Number: 603-85-0
EINECS: 210-060-1