Stampa…
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR14472-1G OR14472-250MG
APOSOR14472-1GEA 0 EUR
APOSOR14472-1G APOSOR14472-250MG
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₃
Peso molecolare: 281,74 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00954911
CAS Number: 139084-68-7