Stampa…
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3,5-dichloro-4-methoxybenzoate
OR14469-10G OR14469-1G OR14469-5G
APOSOR14469-10GEA 902 EUR
APOSOR14469-10G APOSOR14469-1G APOSOR14469-5G
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Formula: C₉H₈Cl₂O₃
Peso molecolare: 235,07 g/mol
Punto di fusione: 74…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017189
CAS Number: 24295-27-0