Stampa…
4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
OR14462-1G OR14462-5G OR14462-10G
APOSOR14462-1GEA 168 EUR
APOSOR14462-1G APOSOR14462-5G APOSOR14462-10G
4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide 95%
4-Isobutyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide
Formula: C₁₂H₁₅N₃S
Peso molecolare: 233,34 g/mol
Punto di fusione: 187…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05134110
CAS Number: 26029-10-7