Stampa…
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Dibenzyl-3-thio-4H-1,2,4-triazole
OR14452-250MG OR14452-50MG
APOSOR14452-250MGEA 26.3 EUR
APOSOR14452-250MG APOSOR14452-50MG
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formula: C₁₆H₁₅N₃S
Peso molecolare: 281,38 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00837917
CAS Number: 83673-68-1