Stampa…
2-Methyl-3-furohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14440-1G OR14440-5G
APOSOR14440-1GEA 183 EUR
APOSOR14440-1G APOSOR14440-5G
2-Methyl-3-furohydrazide
2-Methyl-3-furohydrazide
Formula: C₆H₈N₂O₂
Punto di fusione: 153…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01330023
CAS Number: 315672-60-7