Stampa…
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3'-Methoxy-4'-nitroacetophenone
OR14436-1G OR14436-250MG
APOSOR14436-1GEA 143 EUR
APOSOR14436-1G APOSOR14436-250MG
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Formula: C₉H₉NO₄
Peso molecolare: 195,18 g/mol
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075788
CAS Number: 22106-39-4