Stampa…
3,5-Dichloro-4-methoxybenzenecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-methoxybenzoic acid
OR14433-1G OR14433-250MG
APOSOR14433-1GEA 26.3 EUR
APOSOR14433-1G APOSOR14433-250MG
3,5-Dichloro-4-methoxybenzenecarboxylic acid
3,5-Dichloro-4-methoxybenzenecarboxylic acid
Formula: C₈H₆Cl₂O₃
Peso molecolare: 221,04 g/mol
Punto di fusione: 199…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210404
CAS Number: 37908-97-7