4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid methylester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇NO₃ Punto di fusione: 138…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797487 CAS Number: 77484-99-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |