Stampa…
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14426-25G OR14426-5G
APOSOR14426-25GEA 299 EUR
APOSOR14426-25G APOSOR14426-5G
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₄H₇N₃S₂
Punto di fusione: 133…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040401
CAS Number: 25660-70-2
EINECS: 247-169-9