Stampa…
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
OR14421-5G OR14421-25G
APOSOR14421-5GEA 17.6 EUR
APOSOR14421-5G APOSOR14421-25G
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate 97%
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇NO₅
Peso molecolare: 197,15 g/mol
Punto di fusione: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016997
CAS Number: 713-52-0