Stampa…
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1442-1G OR1442-5G
APOSOR1442-1GEA 116 EUR
APOSOR1442-1G APOSOR1442-5G
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Formula: C₈H₇NO₂S
Punto di fusione: 143…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06797484
CAS Number: 82782-85-2