Stampa…
Methyl-5-bromosalicylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-hydroxybenzoate
OR14417-25G OR14417-5G OR14417-100G
APOSOR14417-25GEA 48.1 EUR
APOSOR14417-25G APOSOR14417-5G APOSOR14417-100G
Methyl-5-bromosalicylate
Methyl-5-bromosalicylate
Formula: C₈H₇BrO₃
Peso molecolare: 231,05 g/mol
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016460
CAS Number: 4068-76-2
EINECS: 223-776-4