Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Punto di fusione: 137…141 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00157167 CAS Number: 3943-97-3 |