Stampa…
7-Methoxyindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Methoxy-1H-indole, Indol-7-yl methyl ether
OR1441-5G OR1441-25G
APOSOR1441-5GEA 109 EUR
APOSOR1441-5G APOSOR1441-25G
7-Methoxyindole 98%
7-Methoxyindole
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di ebollizione: 108…110 °C/0,3mmHg
Densità: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047203
CAS Number: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1