Stampa…
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(p-Tolyl)-1H-tetrazole
OR14403-1G OR14403-250MG
APOSOR14403-1GEA 16.1 EUR
APOSOR14403-1G APOSOR14403-250MG
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Formula: C₈H₈N₄
Peso molecolare: 160,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318164
CAS Number: 24994-04-5