Stampa…
3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
Fornitore: Apollo Scientific
OR14402-1G OR14402-25G OR14402-5G
APOSOR14402-1GEA 43.5 EUR
APOSOR14402-1G APOSOR14402-25G APOSOR14402-5G
3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
Formula: C₁₆H₁₂O₄
Punto di fusione: 234 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017682
CAS Number: 6889-78-7