Stampa…
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14393-1G OR14393-250MG
APOSOR14393-1GEA 0 EUR
APOSOR14393-1G APOSOR14393-250MG
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Punto di fusione: 289…291 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067843
CAS Number: 175135-86-1