Stampa…
3-(3-Oxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-indazol-2-yl)benzenecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-3-oxo-2H-indazol-2-yl)benzoic acid
OR14390-1G OR14390-500MG
APOSOR14390-1GEA 36.4 EUR
APOSOR14390-1G APOSOR14390-500MG
3-(3-Oxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-indazol-2-yl)benzenecarboxylic acid
3-(3-Oxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-indazol-2-yl)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₃
Peso molecolare: 258,28 g/mol
Punto di fusione: 281 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659578
CAS Number: 885949-86-0