Stampa…
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 4-(pyrrolidin-1-yl)benzoate
OR1439-10G OR1439-1G OR1439-5G
APOSOR1439-10GEA 894 EUR
APOSOR1439-10G APOSOR1439-1G APOSOR1439-5G
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Peso molecolare: 205.26 g/mol
Punto di fusione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00731259
CAS Number: 129414-26-2