Stampa…
N-(3-Methoxyphenyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14387-1G OR14387-500MG OR14387-5G
APOSOR14387-1GEA 176 EUR
APOSOR14387-1G APOSOR14387-500MG APOSOR14387-5G
N-(3-Methoxyphenyl)urea
N-(3-Methoxyphenyl)urea
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di fusione: 138…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025423
CAS Number: 139-77-5