Methyl-6-amino-5-bromonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇BrN₂O₂ Punto di fusione: 166…169 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659561 CAS Number: 180340-70-9 |