Stampa…
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14384-1G OR14384-5G
APOSOR14384-1GEA 145 EUR
APOSOR14384-1G APOSOR14384-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₇H₁₃NO₃
Punto di fusione: 210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160581
CAS Number: 4364-02-7