Stampa…

4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95+%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR14381-1G OR14381-5G OR14381-10G
APOSOR14381-1GEA 170 EUR
APOSOR14381-1G APOSOR14381-5G APOSOR14381-10G
4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95+%
4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Formula: C₆H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 142,16 g/mol
Punto di fusione: 185…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03617956
CAS Number: 65287-96-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR