Stampa…
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14373-1G OR14373-250MG
APOSOR14373-1GEA 40.8 EUR
APOSOR14373-1G APOSOR14373-250MG
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
Formula: C₁₆H₉Cl₂NO₂
Peso molecolare: 318,16 g/mol
Punto di fusione: 288 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034813
CAS Number: 126088-20-8