Stampa…
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzenecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid
OR14371-1G OR14371-5G
APOSOR14371-1GEA 81.5 EUR
APOSOR14371-1G APOSOR14371-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzenecarboxylic acid 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzenecarboxylic acid
Formula: C₈H₇BrO₃
Peso molecolare: 231,05 g/mol
Punto di fusione: 231…234 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00093269
CAS Number: 36194-82-8