Stampa…
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1437-1G OR1437-5G
APOSOR1437-1GEA 46.6 EUR
APOSOR1437-1G APOSOR1437-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Formula: C₁₁H₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128308
CAS Number: 33265-71-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III