Stampa…
3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone, 3-Chloro-4-hydroxyacetophenone, 1-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR14369-1G OR14369-5G OR14369-25G
APOSOR14369-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14369-1G APOSOR14369-5G APOSOR14369-25G
3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170.6
Punto di fusione: 92…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00663621
CAS Number: 2892-29-7
UN: 3335
ADR: 9 III