Stampa…
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14362-1G OR14362-250MG
APOSOR14362-1GEA 74.2 EUR
APOSOR14362-1G APOSOR14362-250MG
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
Formula: C₁₆H₁₈N₄O
Peso molecolare: 282,35 g/mol
Punto di fusione: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659555
CAS Number: 885949-69-9