Stampa…
3-Amino-3-(2,3-dichlorophenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-3-(2,3-dichlorophenyl)propanoic acid
OR14360-1G OR14360-5G
APOSOR14360-1GEA 147 EUR
APOSOR14360-1G APOSOR14360-5G
3-Amino-3-(2,3-dichlorophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(2,3-dichlorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₉Cl₂NO₂
Peso molecolare: 234,0800 g/mol
Punto di fusione: 232…235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871301
CAS Number: 117391-56-7