Stampa…
4-[4-(4-Aminobenzoyl)piperazino]benzenecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[4-(4-Aminobenzoyl)piperazin-1-yl]benzonitrile
OR14359-1G OR14359-500MG
APOSOR14359-1GEA 61.1 EUR
APOSOR14359-1G APOSOR14359-500MG
4-[4-(4-Aminobenzoyl)piperazino]benzenecarbonitrile
4-[4-(4-Aminobenzoyl)piperazino]benzenecarbonitrile
Formula: C₁₈H₁₈N₄O
Peso molecolare: 306,37 g/mol
Punto di fusione: 195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659560
CAS Number: 885949-73-5