Stampa…
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
OR14354-1G OR14354-250MG
APOSOR14354-1GEA 61.1 EUR
APOSOR14354-1G APOSOR14354-250MG
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,1986 g/mol
Punto di ebollizione: 134…135 °C/2,3mmHg
Densità: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411542
CAS Number: 16205-44-0