Stampa…
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14353-1G OR14353-25G OR14353-5G
APOSOR14353-1GEA 21.5 EUR
APOSOR14353-1G APOSOR14353-25G APOSOR14353-5G
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
Punto di fusione: 164…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00228182
CAS Number: 33233-67-9