Stampa…
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14352-1G OR14352-25G OR14352-5G
APOSOR14352-1GEA 26.1 EUR
APOSOR14352-1G APOSOR14352-25G APOSOR14352-5G
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate
Formula: C₁₃H₁₉NO₃
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411553
CAS Number: 123986-64-1