2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₇NO₃ Punto di fusione: 232…233 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03011595 CAS Number: 23000-14-8 |