Stampa…
4-Iodo-5-methylisoxazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14344-1G OR14344-250MG
APOSOR14344-1GEA 241 EUR
APOSOR14344-1G APOSOR14344-250MG
4-Iodo-5-methylisoxazole 97%
4-Iodo-5-methylisoxazole
Formula: C₄H₄INO
Peso molecolare: 208,985 g/mol
Punto di fusione: 27…28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06411541
CAS Number: 7064-38-2