Stampa…
Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde
OR14343-1G OR14343-5G OR14343-250MG
APOSOR14343-1GEA 16.1 EUR
APOSOR14343-1G APOSOR14343-5G APOSOR14343-250MG
Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Thiazole-2-carbaldehyde
Formula: C₄H₃NOS
Peso molecolare: 113,13 g/mol
Punto di ebollizione: 61…63 °C/15mmHg
Densità: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00142924
CAS Number: 10200-59-6