Stampa…
Acido succinico ACS
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid
OR14341-1KG OR14341-25KG OR14341-5KG
APOSOR14341-1KGEA 184 EUR
APOSOR14341-1KG APOSOR14341-25KG APOSOR14341-5KG
Acido succinico ACS
Acido succinico
Formula: HOOCCH₂CH₂COOH
Peso molecolare: 118,09 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C
Punto di fusione: 188…190 °C
Densità: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002789
CAS Number: 110-15-6