Stampa…
Chinidrone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR14340-100G OR14340-250G OR14340-500G
APOSOR14340-100GEA 52.2 EUR
APOSOR14340-100G APOSOR14340-250G APOSOR14340-500G
Chinidrone
Chinidrone
Formula: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
Punto di fusione: 173…174 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010310
CAS Number: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III