Stampa…
3-Noradamantanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14339-1G OR14339-5G
APOSOR14339-1GEA 65.4 EUR
APOSOR14339-1G APOSOR14339-5G
3-Noradamantanecarboxylic acid
3-Noradamantanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00213463
CAS Number: 16200-53-6