Stampa…
6-Methoxysalicylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid, 6-Hydroxy-o-anisic acid
OR14337-1G OR14337-5G
APOSOR14337-1GEA 14.7 EUR
APOSOR14337-1G APOSOR14337-5G
6-Methoxysalicylic acid
6-Methoxysalicylic acid
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Punto di fusione: 134…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674090
CAS Number: 3147-64-6