Stampa…
5-Methoxysalicylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methoxybenzoic acid
OR14336-100G OR14336-250G OR14336-25G
APOSOR14336-100GEA 120 EUR
APOSOR14336-100G APOSOR14336-250G APOSOR14336-25G
5-Methoxysalicylic acid 98%
5-Methoxysalicylic acid
Formula: C₈H₈O₄
Punto di fusione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002459
CAS Number: 2612-02-4
EINECS: 220-037-8