Stampa…

4-Methoxysalicylic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid

OR14335-100G OR14335-25G
APOSOR14335-100GEA 80 EUR
APOSOR14335-100G APOSOR14335-25G
4-Methoxysalicylic acid
4-Methoxysalicylic acid
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Punto di fusione: 157…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002450
CAS Number: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR