Stampa…
6-Idrossichinolina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinolin-6-ol, 6-Hydroxyquinoline
OR14332-100G OR14332-25G OR14332-5G
APOSOR14332-100GEA 168 EUR
APOSOR14332-100G APOSOR14332-25G APOSOR14332-5G
6-Idrossichinolina
6-Idrossichinolina
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: 188…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047611
CAS Number: 580-16-5
EINECS: 209-454-6