Stampa…
5-Idrossichinolina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14331-5G OR14331-10G OR14331-25G
APOSOR14331-5GEA 58 EUR
APOSOR14331-5G APOSOR14331-10G APOSOR14331-25G
5-Idrossichinolina 98%
5-Idrossichinolina
Formula: C₉H₇NO
Punto di fusione: 223…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006792
CAS Number: 578-67-6
EINECS: 209-428-4